Merck
19374
Supelco
3-アセトアミドフェノール
analytical standard
別名:
3′-ヒドロキシアセトアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
907998
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
145-148 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
アナリシスノート
The purity is calculated based on the principle of mass balance and is mentioned on the CoA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
19374-100MG:
19374-VAR:
19374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jiansheng Huang et al.
Nutrients, 12(7) (2020-07-08)
Atheroprotective functions of high-density lipoproteins (HDL) are related to the activity of HDL-associated enzymes such as paraoxonase 1 (PON1). We examined the impact of inhibition of myeloperoxidase (MPO)-mediated HDL oxidation by PON1 on HDL malondialdehyde (MDA) content and HDL function.