Merck
18960
Sigma-Aldrich
1,4-ブタンジオール
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
1,4-ブチレングリコール, テトラメチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)4OH
CAS番号:
分子量:
90.12
Beilstein:
1633445
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
3.1 (vs air)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
698 °F
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
密度
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
273.2 °F - closed cup
引火点(℃)
134 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
18960-1L:
18960-6X1L:
18960-4X2.5L:
18960-2.5L:
18960-250ML:
18960-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)