Merck
18894
Supelco
2-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド チオセミカルバゾン
for spectrophotometric determination of Ni2+, ≥99.0% (HPLC)
別名:
N-(2-ヒドロキシ-3-メトキシベンジリデン)チオセミカルバジド, o-バニリン チオセミカルバゾン, HMBATSC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3O2S
CAS番号:
分子量:
225.27
Beilstein:
2117346
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES記法
COc1cccc(\C=N\NC(N)=S)c1O
InChI
1S/C9H11N3O2S/c1-14-7-4-2-3-6(8(7)13)5-11-12-9(10)15/h2-5,13H,1H3,(H3,10,12,15)/b11-5+
InChI Key
ZOZTWVGHQKXQOZ-VZUCSPMQSA-N
詳細
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde thiosemicarbazone (HMBATSC) can be prepared by dissolving 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde and thiosemicarbazide in methanol, followed by further filtration and recrystallization.
アプリケーション
HMBATSC may be used in the determination of molybdenum in aqueous dimethyl formamide medium using second derivative spectrophotometric method. It may be used in determination of nickel(II) using spectrophotometry.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
18894-VAR:
18894-BULK:
18894-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Direct and second derivative spectrophotometric determination of molybdenum (VI) in food stuffs and in alloy steels using 2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde thiosemicarbazone (HMBATSC).
Praveenkumar, A., P. Raveendra Reddy, and V. Krishna Reddy.
Journal of the Chilean Chemical Society, 52, 1309-1313 (2007)
Spectrophotometric determination of nickel (II) with 2-hydroxy-3-methoxy benzaldehyde thiosemicarbazone.
Kumar, A. Praveen, P. Raveendra Reddy, and V. Krishna Reddy.
Indian J. Chem. A, 46, 1625-1629 (2007)