Merck
182435
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, average Mw 290,000 (typical), average Mn 130,000 (typical)
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
形状
pellets
分子量
average Mn 130,000 (typical)
average Mw 290,000 (typical)
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
密度
1.05 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182435-BULK:
182435-VAR:
182435-25G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 2,000,000
Supelco
327816
ポリスチレン
ポリスチレン NIST® SRM® 705a
NIST705A
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 10,000
Supelco
81406
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 90,000
Supelco
327778
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 70,000
Supelco
81409
ポリスチレン