Merck
18236
Supelco
Ametoctradin hydrochloride Metabolite M650F01
reference material
別名:
4-(7-Amino-5-ethyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoic acid hydrochloride, Propyl [3-(dimethylamino)propyl]carbamate, Propyl hydrogen [3-(dimethylamino)propyl]carbonimidate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15N5O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
285.73
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥92.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
18236-10MG:
18236-VAR:
18236-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.