Merck
14288
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Methoxymethoxy)-1-propanol
別名:
MOM protected (R)-1,2-Propanediol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O3
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
SMILES記法
COCO[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(3-6)8-4-7-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
YNDXFEKPXUXDQS-RXMQYKEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
167.9 °F
引火点(℃)
75.5 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
14288-BULK:
14288-RSAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)