Merck
13904
Sigma-Aldrich
炭酸ストロンチウム
≥96%, white
別名:
Strontium(II) carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SrCO3
CAS番号:
分子量:
147.63
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
≥96%
white
密度
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤3000 mg/kg
微量陽イオン
Ba: ≤1.5%
Ca: ≤2000 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)