Merck
12358
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(III) 水和物
technical, 21-23% Fe basis
別名:
硫酸第二鉄 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
399.88 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
品質水準
グレード
technical
濃度
21-23% Fe
不純物
residual solvents, complies
SMILES記法
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12358-6X10KG:
12358-1KG:
12358-20KG-H:
12358-10KG:
12358-VAR:
12358-BULK:
12358-6X1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)