Merck
09317
Sigma-Aldrich
p-アルサニル酸
purum, ≥98.0% (T)
別名:
4-アミノフェニルアルソン酸, 4-アミノベンゼンアルソン酸, 4-アルソン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8AsNO3
CAS番号:
分子量:
217.05
Beilstein:
1102334
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (T)
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1)[As](O)(O)=O
InChI
1S/C6H8AsNO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
XKNKHVGWJDPIRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
09317-BULK:
09317-VAR:
09317-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)