certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 76.5 °C)
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
bp
246 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChI Key
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08896-VAR:
08896-BULK:
08896-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)