スキップする
08415
Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
≥98.0%
別名:
Methyl 3-amino-p-toluate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H11NO2
CAS番号:
分子量:
165.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
2088611
MDL number:
assay
≥98.0%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI key
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)