Merck
08380
Sigma-Aldrich
5-アミノ-1,3,4-チアジアゾール-2-チオール
technical, ≥97.0% (T)
別名:
2-アミノ-5-マルカプト-1,3,4-チアジアゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H3N3S2
CAS番号:
分子量:
133.20
Beilstein:
81728
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
アッセイ
≥97.0% (T)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Nc1nnc(S)s1
InChI
1S/C2H3N3S2/c3-1-4-5-2(6)7-1/h(H2,3,4)(H,5,6)
InChI Key
GDGIVSREGUOIJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)