Merck
08379
Supelco
ジアジノキサンチン
analytical standard
別名:
(3S,3’R,5R,6S)-7′,8′-ジデヒドロ-5,6-エポキシ-5,6-ジヒドロ-β, β-カロテン-3,3‘-ジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H54O3
CAS番号:
分子量:
582.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
SMILES記法
CC1(C)[C@](/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C#CC2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C)(O3)[C@@]3(C)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C40H54O3/c1-29(17-13-19-31(3)21-22-36-33(5)25-34(41)26-37(36,6)7)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)23-24-40-38(8,9)27-35(42)28-39(40,10)43-40/h11-20,23-24,34-35,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,24-23+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t34-,35+,39-,40+/m1/s1
InChI Key
OGHZCSINIMWCSB-GHIQLMQGSA-N
詳細
ジアジノキサンチンはカロテノイドのクラスに属します。
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08379-BULK:
08379-VAR:
08379-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)