Merck
08158
Sigma-Aldrich
6-Amino-4-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid
technical, ≥90% (T)
別名:
7-Amino-1-naphthol-3-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO4S
CAS番号:
分子量:
239.25
Beilstein:
1821283
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥90% (T)
SMILES記法
Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO4S/c11-7-2-1-6-3-8(16(13,14)15)5-10(12)9(6)4-7/h1-5,12H,11H2,(H,13,14,15)
InChI Key
HBZVNWNSRNTWPS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
08158-VAR:
08158-250G:
08158-1KG:
08158-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Sanjit Saha et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(42), 28588-28595 (2017-10-19)
The surface electronic properties of graphene oxide (GO) were modified through reduction and functionalization. Non-covalent functionalization was found to be superior compared to covalent functionalization due to the formation of few-layer graphene with a low defect content and average crystalline