Merck
07297
Supelco
Xylometazoline hydrochloride
analytical standard
別名:
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
280.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI Key
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Xylometazoline hydrochloride is a derivative of imidazole, and a representative of the class of α1 agonists. It is commonly used in nasal decongestants, which works on the principle of constricting the blood vessels in the mucous membranes.
アプリケーション
Xylometazoline hydrochloride may be used as a reference standard in determining the xylometazoline hydrochloride content in samples of nasal drops using high performance liquid chromatography (HPLC).
生物化学的/生理学的作用
α-adrenoceptor agonist; imidazoline binding site ligand.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
07297-100MG:
07297-VAR:
07297-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Decongestant activity of a new formulation of xylometazoline nasal spray: a double-blind, randomized versus placebo and reference drugs controlled, dose-effect study.
FC and GM
Drugs Under Experimental and Clinical Research, 28(1), 27-35 (2002)
High-performance liquid chromatographic method for the assay of dexamethasone and xylometazoline in nasal drops containing methyl p-hydroxybenzoate.
Milojevic Z, et al.
Journal of Chromatography A, 949(1-2), 79-82 (2002)
Pharmaceutical Chemistry E-Book (2011)