Merck
06755
Supelco
イソブチルアミン
analytical standard
別名:
1-アミノ-2-メチルプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2NH2
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
385626
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤1.0% water
屈折率
n20/D 1.396-1.398
n20/D 1.397 (lit.)
bp
64-71 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
15.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-9 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
06755-1ML:
06755-VAR:
06755-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mirlinda Biba et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 250-256 (2014-08-02)
Fast chiral supercritical fluid chromatography (SFC) separations have become important due to the increasing use of high-throughput experimentation (HTE) in organic synthesis. These HTE experiments can generate hundreds of samples for chiral analysis that need to be assayed in a
Lars Erik Uggerhøj et al.
FEBS letters, 588(17), 3291-3297 (2014-07-27)
The inclusion of peptoid monomers into antimicrobial peptides (AMPs) increases their proteolytic resistance, but introduces conformational flexibility (reduced hydrogen bonding ability and cis/trans isomerism). We here use NMR spectroscopy to answer how the insertion of a peptoid monomer influences the