Merck
06154
Supelco
アルミニウム標準液、AAS用
analytical standard, traceable to BAM
別名:
塩化アルミニウム 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3
CAS番号:
分子量:
133.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
38120507
PubChem Substance ID:
E番号:
E173
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
テクニック
AAS: suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Aluminum standard for AAS may be used for the determination of total aluminum content and the fraction of aluminum leached to the infusions of black tea, green tea, Hibiscus sabdariffa, and Ilex paraguariensis (mate) and for the analysis of aluminum in drinking water, in foods and beverages consumed in the Spanish diet as well as in lubricating oils by electrothermal atomic absorption spectrometry (ET-AAS).
調製ノート
prepared with AlCl3 and HCl (~0.05 M)
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06154-500ML:
06154-BULK:
06154-VAR:
06154-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Development of methodologies to determine aluminum, cadmium, chromium and lead in drinking water by ET AAS using permanent modifiers.
de Almeida Pereira L, et al.
Talanta, 64(2), 395-400 (2004)
Determination of aluminum by electrothermal atomic absorption spectroscopy in lubricating oils emulsified in a sequential injection analysis system.
Burguera, JL et al.
Talanta, 68(2), 179-186 (2005)
Aluminum content in foods and beverages consumed in the Spanish diet.
Lopez FF, et al.
Journal of Food Science, 65(2), 206-210 (2000)
Determination of total aluminum, chromium, copper, iron, manganese, and nickel and their fractions leached to the infusions of black tea, green tea, Hibiscus sabdariffa, and Ilex paraguariensis (mate) by ETA-AAS.
Wrobel K, et al.
Biological trace element research, 78(1-3), 271-280 (2000)
Bagineni Prasad et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(84), 10434-10436 (2012-09-20)
A conceptually new and straightforward introduction of sulfonyl groups at the C-7 position of an indole ring has been achieved via AlCl(3) mediated unexpected regioselective sulfonyl group migration for N-alkyl/aryl/heteroarylsulfonyl indoles affording potential inhibitors of Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase.