Merck
05880595
酢酸ベンジル
primary reference standard
別名:
酢酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
1908121
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
蒸気圧
23 mmHg ( 110 °C)
自己発火温度
862 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05880595-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)