Merck
04913
Sigma-Aldrich
cis-2-Amino-1-cyclooctanecarboxylic acid hydrochloride
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
207.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
フォーム
powder
colorless to white
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl[H].N[C@H]1CCCCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c10-8-6-4-2-1-3-5-7(8)9(11)12;/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12);1H/t7-,8+;/m1./s1
InChI Key
CGMSVJGKMJLCPS-WLYNEOFISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
04913-1G-F:
04913-BULK-F:
04913-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)