安全性情報
04831
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, biotin
≥90.0% (HPCE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
アッセイ
≥90.0% (HPCE)
メーカー/製品名
Abberior GmbH
蛍光検出
λex 472 nm; λem 598 nm±10 nm in DMSO
検出方法
fluorometric
保管温度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
法的情報
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
04831-1MG-BULK:
04831-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)