安全性情報
04230
Supelco
Abberior® STAR 470SXP, streptavidin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171501
メーカー/製品名
Abberior GmbH
蛍光検出
λex 470 nm; λem 598 nm±10 nm in H2O
適合性
corresponds for SDS-PAGE
検出方法
fluorometric
保管温度
2-8°C
適合性
Designed and tested for fluorescent super-resolution microscopy
アナリシスノート
Unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
法的情報
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
04230-1MG-BULK:
04230-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)