表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
100 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥35,700 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2S2
CAS番号:
分子量:
206.33
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D +115±5°, c = 1% in ethanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
48-52 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC[C@@H]1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)/t7-/m1/s1
InChI key
AGBQKNBQESQNJD-SSDOTTSWSA-N
General description
α-リポ酸は、植物、動物、その他の多くの微生物に広く存在する抗酸化物質です。
Application
α-リポ酸は、電子捕獲型検出器を用いた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-ECD)によるヒト血漿中のα-リポ酸の分析、クーロメトリック電極アレイ検出器(CEAD)を用いたHPLCや、エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)による各種食材および栄養補助食品[1]中のα-リポ酸の分析の際に標準物質として用いられました。
イソクラティック条件での逆相HPLCによるヒト尿中α-リポ酸の測定および化学発光検出を用いたHPLCによるα-リポ酸カプセル中のα-リポ酸の測定の際に標準物質として用いられています。
イソクラティック条件での逆相HPLCによるヒト尿中α-リポ酸の測定および化学発光検出を用いたHPLCによるα-リポ酸カプセル中のα-リポ酸の測定の際に標準物質として用いられています。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 200 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-(+)-α-リポ酸
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3