Merck
04383
Sigma-Aldrich
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
for electrochemistry, ≥99.0% (HPLC/T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17BF4N2
CAS番号:
分子量:
240.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for electrochemistry
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC/T)
不純物
≤0.3% water
≤50 mg/kg halogens (as chloride)
mp
37 °C
密度
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI Key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate can be used as a component of graphene nanoribbon and cobalt phthalocyanine based nanocomposites modified electrode, which is applicable in the determination of pesticide fenobucarb in vegetables.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
04383-VAR-F:
04383-BULK-F:
04383-50G-F:4548173286822
04383-5G-F:4548173286839
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
A highly sensitive fenobucarb electrochemical sensor based on graphene nanoribbons-ionic liquid-cobalt phthalocyanine composites modified on screen-printed carbon electrode coupled with a flow injection analysis
Kunpatee K, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 855, 113630-113630 (2019)
資料
イオン液体は電気化学用途での非水系電解質としての応用が期待されており、電導度と電気化学的安定性に優れたイオン液体が開発されています。
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.