Merck
04061
Sigma-Aldrich
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (T)
別名:
Fmoc-homocycloleucine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H23NO4
CAS番号:
分子量:
365.42
Beilstein:
7887646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder
white
mp
185-187 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-20(25)22(12-6-1-7-13-22)23-21(26)27-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19H,1,6-7,12-14H2,(H,23,26)(H,24,25)
InChI Key
VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
ペプチドライブラリに使用される非天然アミノ酸です
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
04061-BULK:
04061-VAR:
04061-5G:
04061-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T. Lescrinier et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 4, 425-425 (1998)
A.P. Combs et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 287-287 (1996)
Anil Zechariah et al.
Stroke, 44(6), 1690-1697 (2013-05-02)
Therapeutic angiogenesis aims at improving cerebral blood flow by amplification of vascular sprouting, thus promoting tissue survival under conditions of subsequent ischemia. It remains unknown whether induced angiogenesis leads to the formation of functional vessels that indeed result in hemodynamic