Merck
03718
Supelco
Glutaraldehyde bis-(O-pentafluorophenylmethyloxime)
analytical standard
別名:
Glutaraldehyde-O-2,3,4,5,6-PFBHA-Oxime
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H12F10N2O2
CAS番号:
分子量:
490.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(CO\N=C\CCC\C=N\OCc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C19H12F10N2O2/c20-10-8(11(21)15(25)18(28)14(10)24)6-32-30-4-2-1-3-5-31-33-7-9-12(22)16(26)19(29)17(27)13(9)23/h4-5H,1-3,6-7H2/b30-4+,31-5+
InChI Key
YAGVMVPKFZBARN-IBLZLIEZSA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
03718-BULK:
03718-VAR:
03718-10MG:
03718-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)