Merck
02977
Sigma-Aldrich
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl tosylate
≥98.0% (TLC)
別名:
2-(4-Isothiocyanatophenoxy)ethyl p-toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H15NO4S2
CAS番号:
分子量:
349.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
mp
108-112 °C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOc2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C16H15NO4S2/c1-13-2-8-16(9-3-13)23(18,19)21-11-10-20-15-6-4-14(5-7-15)17-12-22/h2-9H,10-11H2,1H3
InChI Key
LILJDLJORCAIDG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Hetero-bifunctional linker specially for the quaternisation of pyridyl-nitrogen in order to introduce an amine or thiol reactive group. Synthetic building block for the preparation of fluorescent labels
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
02977-VAR-F:
02977-BULK-F:
02977-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Litak, P.T.;Kauffman, J.M.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31, 457-457 (1994)