Merck
01211
Sigma-Aldrich
二フッ化水素ナトリウム
technical, ≥98% (ex dried substance)
別名:
ナトリウム酸 フルオリド, 重フッ化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHF2
CAS番号:
分子量:
61.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥98% (ex dried substance)
損失
≤10% loss on drying, 105 °C, 2 h
SMILES記法
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01211-25KG-H:
01211-1KG:
01211-VAR:
01211-6X1KG:
01211-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)