グレード
primary reference standard
蒸気圧
1 mmHg ( 64 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
00670590-100MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.