Merck
00498
Sigma-Aldrich
trans-2-Hepten-1-ol
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
1720091
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.442
bp
83 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC\C=C\CO
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00498-5ML:
00498-VAR:
00498-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)