Merck
00468
Sigma-Aldrich
β-Ionol
technical, ≥90% (GC)
別名:
beta-Ionol, 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O
CAS番号:
分子量:
194.31
Beilstein:
1866761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.501
bp
107 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.928 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8,11,14H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
InChI Key
CNOPDZWOYFOHGN-BQYQJAHWSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
00468-VAR:
00468-BULK:
00468-5ML:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.