グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥99.0%
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
164-168 °C/0.7 mmHg (lit.)
365-367 °C (lit.)
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-4-7-10-13-16-19-22-25(23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
InChI Key
XTAZYLNFDRKIHJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
30-4700-2-25G-J:
試験成績書(COA)