グレード
JIS special grade
蒸気密度
1.7 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 817 °C)
アッセイ
≥97.0%
利用可能性
available only in Japan
mp
563.7 °C (lit.)
SMILES記法
[Na]C#N
InChI
1S/CN.Na/c1-2;
InChI Key
RTVFYQXEHKQMKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Thyroid
補足的ハザード
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-2510-5-500G-J:
28-2510-2-25G-J:
試験成績書(COA)