Merck
19-1020
Sigma-Aldrich
硫酸マンガン(II) 水和物
JIS special grade, ≥99.0%
別名:
硫酸第一マンガン(II)水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnSO4·xH2O
CAS番号:
分子量:
151.00 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
SMILES記法
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-1020-BULK-J:
19-1020-5-500G-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jimmy E Becerra et al.
Applied and environmental microbiology, 81(11), 3880-3888 (2015-03-31)
L-Fucose is a sugar present in human secretions as part of human milk oligosaccharides, mucins, and other glycoconjugates in the intestinal epithelium. The genome of the probiotic Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) carries a gene cluster encoding a putative L-fucose permease
Olivier Biner et al.
PloS one, 10(12), e0143963-e0143963 (2015-12-03)
Hyaluronidases are important venom components acting as spreading factor of toxic compounds. In several studies this spreading effect was tested on vertebrate tissue. However, data about the spreading activity on invertebrates, the main prey organisms of spiders, are lacking. Here