グレード
SAJ special grade
蒸気圧
10 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99.5%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
利用可能性
available only in Japan
mp
886 °C (lit.)
SMILES記法
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChI Key
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Kidney,Blood
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
18-0750-5-500G-J:
試験成績書(COA)