グレード
SAJ special grade
蒸気密度
7.4 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0%
形状
solid
自己発火温度
500 °F
expl. lim.
4 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
mp
22-26 °C (lit.)
密度
0.833 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3
InChI Key
LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
18-0320-5-500G-J:
試験成績書(COA)