グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4.63 (vs air)
蒸気圧
0.12 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
expl. lim.
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-2980-5-500ML-J:
試験成績書(COA)