グレード
SAJ first grade
蒸気密度
4 (vs air)
蒸気圧
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
形状
liquid
自己発火温度
790 °F
expl. lim.
7.6 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03-4510-5-500ML-J:
03-4510-8-15KG-J:
試験成績書(COA)