表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | 在庫from市川市大町368 | ¥9,900 |
5 g | カートの在庫状況を確認する | ¥35,300 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H18O5S
CAS番号:
分子量:
238.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4631
MDL number:
NACRES:
NA.54
¥9,900
在庫詳細
form
powder
mol wt
238.3
packaging
pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
イソプロピル-β-D-チオガラクトシド(IPTG)は、β-ガラクトシダーゼによって切断されない化学的類縁体です。IPTGはlacIレプレッサーと結合し、その立体構造を変化させる働きをします。このことによりβ-ガラクトシダーゼをコードしている遺伝子lacZの抑制が妨げられます。[1]
Application
IPTGは、β-ガラクトシダーゼ活性の発現誘導が必要なクローニングの際に用いられます。大腸菌中のlacオペロンの発現を誘導させる組み換えコロニーのblue-white selectionの際に、X-GalまたはBluo-Gal とともに用います。β-ガラクトシダーゼをコードしているlacZ遺伝子を抑制しているlacIリプレッサーに結合してコンホメーションを変化させ、その抑制を妨げます。
Features and Benefits
アッセイ所要時間:50分
比活性:記載されている標準アッセイでは、比活性1.8 x 109 dpm/μgという結果が得られます。これは異なる基質DNAを用いた30分の取り込みの65%に相当します。鋳型DNAと標識dNTPの比を変化させた場合には、取り込み率は同程度ですが、標識プローブの比活性レベルが変化します。
比活性:記載されている標準アッセイでは、比活性1.8 x 109 dpm/μgという結果が得られます。これは異なる基質DNAを用いた30分の取り込みの65%に相当します。鋳型DNAと標識dNTPの比を変化させた場合には、取り込み率は同程度ですが、標識プローブの比活性レベルが変化します。
Preparation Note
使用濃度:最終濃度を0.2 mMにしてください。
保管条件(使用溶液):製品のストック溶液(例えば、1 M IPTG)を-15~-25°Cで保管した場合、最大6カ月は安定です。
保管条件(使用溶液):製品のストック溶液(例えば、1 M IPTG)を-15~-25°Cで保管した場合、最大6カ月は安定です。
試料物質
10 ng~3 μgの鋳型DNA、直鎖状、長さは少なくとも100~200 bp
10 ng~3 μgの鋳型DNA、直鎖状、長さは少なくとも100~200 bp
Other Notes
代謝されないグルコースのアナログです。
標識DNAの量は、以下の条件によって決まります。
- 鋳型DNAの量
- 鋳型DNAの純度
- 鋳型DNAの立体構造
- 標識フラグメントの平均サイズ
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001) | packaging - | packaging - | packaging - |
| mol wt 238.3 | mol wt 238.3 | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under イソプロピル-β-D-チオガラクトシド
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable