Merck
RIEH04265896
Rieke Metals, Inc.
3-ISO-BUTOXY-4-FLUOROTHIOPHENOL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
200.28
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-fluoro-3-isobutoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C10H13FOS/c1-7(2)6-12-10-5-8(13)3-4-9(10)11/h3-5,7,13H,6H2,1-2H3
InChI Key
ZATYNCCXLHAGKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/NV04685
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)