Merck
RIEH0425E350
Rieke Metals, Inc.
3-[(2,2,6,6-TETRAMETHYL-1-PIPERIDINO)METHYL]PHENYLZINC BROMIDE, 0.25 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
375.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-((2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)methyl)phenyl)zinc(II) bromide
Inchi Code
1S/C16H24N.BrH.Zn/c1-15(2)11-8-12-16(3,4)17(15)13-14-9-6-5-7-10-14;;/h5-6,9-10H,8,11-13H2,1-4H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
OVZZXRFCQITOSU-UHFFFAOYSA-M
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/ZT2090
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)