Merck
RIE156331311
Rieke Metals, Inc.
2',3'-dichloro-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)valerophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥102,800
2 G
¥157,500
5 G
¥335,700
ベンダーカタログ番号: 8552-4-0-1G
¥102,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥102,800
2 G
¥157,500
5 G
¥335,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 8552-4-0-1G
¥102,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
1-(2,3-dichlorophenyl)-5-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-pentanone
Inchi Code
1S/C17H22Cl2O3/c1-17(2)10-21-15(22-11-17)9-4-3-8-14(20)12-6-5-7-13(18)16(12)19/h5-7,15H,3-4,8-11H2,1-2H3
InChI Key
GKVISQIMGMWRCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/8552-4-0
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)