Merck
RIE156330709
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 6-oxooctanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥82,700
2 G
¥134,800
5 G
¥320,700
ベンダーカタログ番号: 7587D-1G
¥82,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥82,700
2 G
¥134,800
5 G
¥320,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7587D-1G
¥82,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C10H18O3/c1-3-9(11)7-5-6-8-10(12)13-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
AWEDPHYBDIDQEC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7587d
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)