Merck
RIE156330413
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥69,700
2 G
¥116,500
5 G
¥265,800
ベンダーカタログ番号: 7631D-1G
¥69,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥69,700
2 G
¥116,500
5 G
¥265,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.28
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 7631D-1G
¥69,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 7-methyl-6-oxooctanoate
Inchi Code
1S/C11H20O3/c1-4-14-11(13)8-6-5-7-10(12)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI Key
KWMYXLOGIIOZHQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/7631d
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)