Merck
RIE156328476
Rieke Metals, Inc.
3'-chloro-5'-fluoro-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6127-6100-51-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
316.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6127-6100-51-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-chloro-5-fluorophenyl)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H9ClF4O/c16-10-5-9(6-11(17)7-10)14(21)2-1-8-3-12(18)15(20)13(19)4-8/h3-7H,1-2H2
InChI Key
FWFAIDNCYQPOLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-6100-51
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)