Merck
RIE156328128
Rieke Metals, Inc.
4'-bromo-3-(2,4-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6127-2700-19-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6127-2700-19-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-3-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO/c1-12-3-4-14(13(2)11-12)7-10-17(19)15-5-8-16(18)9-6-15/h3-6,8-9,11H,7,10H2,1-2H3
InChI Key
HOMOEPVPSBGMKV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2700-19
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)