Merck
RIE156328070
Rieke Metals, Inc.
3'-carboethoxy-3-(2,3-dimethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6127-2600-12-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
310.39
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6127-2600-12-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
ethyl 3-[3-(2,3-dimethylphenyl)propanoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C20H22O3/c1-4-23-20(22)18-10-6-9-17(13-18)19(21)12-11-16-8-5-7-14(2)15(16)3/h5-10,13H,4,11-12H2,1-3H3
InChI Key
BJIKAHKPHGPVGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2600-12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)