Merck
RIE156327032
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(3-chlorophenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6127-2000-18-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.62
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6127-2000-18-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-(3-chlorophenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C15H12BrClO/c16-13-5-2-4-12(10-13)15(18)8-7-11-3-1-6-14(17)9-11/h1-6,9-10H,7-8H2
InChI Key
VAFVVMBDCAMYNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-2000-18
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)