Merck
RIE156326980
Rieke Metals, Inc.
3'-bromo-3-(4-thiomethylphenyl)propiophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6127-1500-18-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
335.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6127-1500-18-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(3-bromophenyl)-3-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-propanone
Inchi Code
1S/C16H15BrOS/c1-19-15-8-5-12(6-9-15)7-10-16(18)13-3-2-4-14(17)11-13/h2-6,8-9,11H,7,10H2,1H3
InChI Key
SXMFFEJNJLKDGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6127-1500-18
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)