Merck
RIE156326382
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 2-[8-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decyl)methyl]phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6126-0601-00-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
301.39
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6126-0601-00-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
cyclopropyl[2-(1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-ylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H23NO3/c20-17(14-5-6-14)16-4-2-1-3-15(16)13-19-9-7-18(8-10-19)21-11-12-22-18/h1-4,14H,5-13H2
InChI Key
VIHPZPRHULWONI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6126-0601-00
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)