Merck
RIE156324975
Rieke Metals, Inc.
4'-carboethoxy-3-thiomorpholinomethyl benzophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
ベンダーカタログ番号: 6125-0700-13-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥103,500
2 G
¥188,100
5 G
¥369,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
369.48
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 6125-0700-13-1G
¥103,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-[3-(4-thiomorpholinylmethyl)benzoyl]benzoate
Inchi Code
1S/C21H23NO3S/c1-2-25-21(24)18-8-6-17(7-9-18)20(23)19-5-3-4-16(14-19)15-22-10-12-26-13-11-22/h3-9,14H,2,10-13,15H2,1H3
InChI Key
NTTVKWMQXSUTTH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-13
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)